Learn More
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Siedepunkt | 107°C to 109°C (13 mmHg) |
Summenformel | C6H6O3S |
Menge | 1 g |
Synonym | methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
InChI-Schlüssel | FYOPNADYSPZUAT-WAYWQWQTSA-N |
SMILES | COC(=O)C1=C(C=CS1)O |
IUPAC-Name | Methyl-3-hydroxythiophen-2-carboxylat |