Learn More
Methyl-3-iod-4-Methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 3-Iodo-4-methylbenzoate is used as a reagent in the synthesis of [(pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamides as selective discoidin domain receptor 1 (DDR1) inhibitors. Also used as a reagent in the preparation of orally bioavailable GZD824 targeting Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) kinase and overcoming antitumor drug resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl3-Iodo-4-Methylbenzoat wird als Reagenz bei der Synthese von [(Pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamiden als selektiver Discoidin-Domänen-Rezeptor 1 (DDR1) Inhibitor verwendet. Wird auch als Reagenz bei der Vorbereitung oral bioverfügbarer GZD824-Targeting-Breakpoint-Cluster-Region-Abelson (Bcr-Abl)-Kinase und der Überwindung von Antitumor-Arzneimittelresistenz verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate |
| Brechungsindex | 1.5975 |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 276.07 |
| Reinheit (%) | 98% |