Learn More
Methyl3-methoxy-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372766 5 g 5 Gramm
11362766 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08886.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 3-Methoxy-2-nitrobenzoat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5307-17-5
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
MDL-Nummer MFCD00051968
InChI-Schlüssel FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
IUPAC-Name methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 2697098
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%