Learn More
Methyl3-methyl-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458498 100 g 100 Gramm
15448498 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61907.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5471-82-9 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-82-9
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD01003947
InChI-Schlüssel NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
PubChem CID 79621
IUPAC-Name Methyl3-methyl-2-nitrobenzoat
SMILES CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Menge 100 g
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest