Learn More
Methyl3-methyl-4-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429057 25 g 25 Gramm
11419057 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20627.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24078-21-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24078-21-5
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00085640
InChI-Schlüssel IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC-Name Methyl3-methyl-4-nitrobenzoat
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 25 g
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97%