Learn More
Methyl-3-Nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492138 250 g 250 Gramm
11482138 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15155.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Methyl 3-nitrobenzoate was used in the preparation of iodoarene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Nitrobenzoat wurde bei der Herstellung von Iodoaren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-95-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007250
InChI-Schlüssel AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC-Name Methyl 3-Nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 279°C
Menge 250 g
Beilstein 392449
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%