missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30988807
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988807 10 g
30984660 1 g
30977223 25 g
30975760 5 g
30970674 250 mg
30985455 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30988807 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1312910g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 37779-49-0
Summenformel C11H12O3
MDL-Nummer MFCD03424746
Menge 10 g
SMILES COC(=O)CC(=O)CC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.