missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl3-Chinuclidincarboxylat-Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11364026
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11364026

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19132.MD

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54954-73-3
Summenformel C9H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.68
MDL-Nummer MFCD01073582
InChI-Schlüssel NDTQASSGEAZYOT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride, methyl quinuclidine-3-carboxylate hydrochloride, quinuclidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate hydrochloride, acmc-1ao36, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24721307
IUPAC-Name methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-carboxylate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C1CN2CCC1CC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Beilstein 4272456
Menge 250 mg
Formelmasse 205.69
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt