Learn More
Ethyl-3-(trifluormethyl)-Benzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476857 5 g 5 Gramm
11486857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14316.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2557-13-3
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.148
MDL-Nummer MFCD00043543
InChI-Schlüssel QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
PubChem CID 520213
IUPAC-Name Methyl3-(trifluormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Dichte 1.295
Siedepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
Beilstein 1963428
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%