Learn More
Methyl 3-(Trifluoromethyl)Phenylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455647 25 g 25 Gramm
15435647 1 g 1 Gramm
15445647 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32883.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62451-84-7 | C10H9F3O2 | 218.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62451-84-7
Summenformel C10H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.175
MDL-Nummer MFCD04039762
InChI-Schlüssel GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
IUPAC-Name Methyl2-[3-(trifluormethyl)phenyl]acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Dichte 1.24
Siedepunkt 211°C
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Synonym methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Formelmasse 218.18
Reinheit (%) 95%