Learn More
Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30985318 250 mg
30981302 5 g
30972434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30985318 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138470250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
CAS 42201-71-8
Summenformel C7H12O2Si
MDL-Nummer MFCD04039783
Menge 250 mg
SMILES O=C(OC)C#C[Si](C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 156.25
Reinheit (%) 98%