Learn More
Methyl 4,5-dimethoxy-2-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478810 50 g 50 Gramm
11468810 10 g 10 Gramm
11488810 250 g 250 Gramm
11445233 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12836.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26791-93-5 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26791-93-5
Summenformel C10H11NO6
Molekulargewicht (g/mol) 241.199
MDL-Nummer MFCD00007239
InChI-Schlüssel SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-nitroveratrate, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 6-nitroveratric acid methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, methyl ester, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoate, acmc-1cptq, ksc496m9r, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitro-benzoate, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 117867
IUPAC-Name Methyl4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 50 g
Beilstein 2381747
Formelmasse 241.2
Reinheit (%) 97%