Learn More
Methyl-4-Acetamido-2-Hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30138474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138474 10 g 10 Gramm
17958874 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27528010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4093-28-1
Summenformel C10 H11 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 209.0688