Learn More
Methyl 4-Acetamido-5-Brom-2-Methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30132711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132711 2.5 g 2.50 Gramm
17917334 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2750452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4093-34-9
Summenformel C11H12BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 302.12
Synonym 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-5-Brom-2-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formelmasse 300.995