Learn More
Methyl 4-Acetamido-5-Chlor-2-Methoxybenzoat, 98 %
Product Code. 11459886
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11459886 10 g 10 Gramm
11469886 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11459886 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20869.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4093-31-6
Summenformel C11H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.67
MDL-Nummer MFCD00048191
InChI-Schlüssel OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-acetamido-5-chloro-o-anisate, unii-3d7z5o4uxa, benzoic acid, 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 3d7z5o4uxa, methyl 4-acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoate, methyl 5-chloro-4-acetamido-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-acetylamino-5-chloro methyl benzoate, 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, acmc-1afsv, dsstox_cid_31529
PubChem CID 77721
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=C(NC(C)=O)C=C1OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 10 g
IUPAC-Name Methyl-5-chlor-4-acetamido-2-methoxybenzoat
Formelmasse 257.67
Reinheit (%) 98%