Learn More
Methyl 4-Acetylamino-5-Chloro-2-Methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30136607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136607 10 g 10 Gramm
30136516 25 g 25 Gramm
30009951 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27507010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4093-31-6
Summenformel C11 H12 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 257.67
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-5-Chloro-2-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formelmasse 257.0455