Learn More
Methyl-4-amino-2-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021061
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420773 1 g 1 Gramm
11430773 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11420773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13239.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27492-84-8
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00017202
InChI-Schlüssel YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-o-anisate, 4-amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, methyl 4-amino-2-methoxy-benzoate, 4-amino-o-anisic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, ethylbenzyl dimethyltetradecylammonium chloride, pubchem4712
PubChem CID 168705
IUPAC-Name 4-Amino-2-Methoxybenzoesäuremethylester
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 1 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%