Learn More
Methyl-4-amino-3-brombenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441449 5 g 5 Gramm
15431449 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64303.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106896-49-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106896-49-5
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
MDL-Nummer MFCD01861385
InChI-Schlüssel AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl4-amino-3-bromobenzoate, 2-bromo-4-methoxycarbonylaniline, benzoic acid, 4-amino-3-bromo-, methyl ester, 4-amino-3-bromobenzoic acid methyl ester, acmc-2098mp, methyl-4-amino-3-bromobenzoate, methyl 4-amino-3-bromo-benzoate, timtec-bb sbb012847, 2-bromo-4-methoxycarbonyl aniline
PubChem CID 1515280
IUPAC-Name Methyl4-amino-3-Brombenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Menge 5 g
Beilstein 4905039
Formelmasse 230.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest