Learn More
Methyl-4-amino-3-brombenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-amino-3-bromobenzoate |
| Schmelzpunkt | 105°C to 109°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4905039 |
| Formelmasse | 230.06 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |