Learn More
Methyl-4-amino-3-Chlorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490707 1 g 1 Gramm
11400717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22519.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84228-44-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84228-44-4
Summenformel C8H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.607
MDL-Nummer MFCD01320686
InChI-Schlüssel WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
PubChem CID 1515284
IUPAC-Name Methyl4-amino-3-Chlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 112°C to 113°C
Menge 1 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 99%