Learn More
Methyl-4-amino-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467618 25 g 25 Gramm
15477618 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61117.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18595-14-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18595-14-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00102230
InChI-Schlüssel ZHIPSMIKSRYZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-toluic acid methyl ester, methyl 3-methyl-4-aminobenzoate, methyl-4-amino-3-methyl-benzoate, methyl 4-amino-3-methyl-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-methyl-, methyl ester, 4-amino-m-toluic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-methylbenzenecarboxylate, zlchem 944, methyl 4-amino-m-toluate
PubChem CID 2736799
IUPAC-Name Methyl-4-amino-3-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest