Learn More
Methyl-Amino4-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447287 10 g 10 Gramm
15437287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34348.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3987-92-6 | C8H8N2O4 | 196.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3987-92-6
Summenformel C8H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.162
MDL-Nummer MFCD00017562
InChI-Schlüssel HNTLUEZVPLRQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-3-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-3-nitro-, methyl ester, 4-amino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-2-nitroaniline, 4-amino-3-nitromethylbenzoate, methyl 3-nitro-4-aminobenzoate, 2-amino-5-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-nitro-4-aminobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-nitrobenzoicacidmethylester, acmc-209j8j
PubChem CID 3941008
IUPAC-Name Methyl4-amino-3-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Menge 10 g
Formelmasse 196.16
Reinheit (%) 97%