Learn More
Methyl-4-aminosalicylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412337 100 g 100 Gramm
15422337 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045520.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4136-97-4 | Molecular Formula: C8H9NO3 | Molecular Weight: 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4136-97-4
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00088091
InChI-Schlüssel QQOXBFUTRLDXDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminosalicylate, methyl p-aminosalicylate, pas methyl ester, p-aminosalicylic acid methyl ester, methyl 4-amino-2-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-amino-2-hydroxy-benzoate, salicylic acid, amino-, methyl ester, 4-aminosalicylic acid methyl ester, 4-amino-2-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 77787
ChEBI CHEBI:35089
IUPAC-Name Methyl 4-amino-2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-aminosalicylate
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver