Learn More
Methyl 4-[Beta-(5-Methylpyrazin-2-Carboxamido)Ethyl] Benzol-Sulfonamid-Carbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22) |
| Formelmasse | 378.0998 |