Learn More
Methyl 4-Brom-2-(brommethyl)Benzoat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459017 250 mg 250 Milligramm
15449017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52350.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl4-bromo-2-(bromomethyl)benzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78471-43-9
Summenformel C9H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 307.969
MDL-Nummer MFCD04114319
InChI-Schlüssel SGFACFBLUAWICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromo-2-bromomethyl benzoate, methyl 4-bromo-2-bromomethyl-benzoate, 4-bromo-2-bromomethylbenzoic acid methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-2-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromo-2-bromomethyl benzoic acid methyl ester, acmc-209pec, methyl alpha,5-dibromo-o-toluate, methyl 4bromo-2-bromomethylbenzoate, methyl4-bromo-2-bromomethylbenzoate
PubChem CID 22031079
IUPAC-Name Methyl4-Brom-2-(brommethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 307.97
Reinheit (%) 96%