Learn More
Methyl4-brom-2-fluorphenylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498998
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498998 250 mg 250 Milligramm
15478998 1 g 1 Gramm
15488998 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62482.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 193290-19-6 | C9H8BrFO2 | 247.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193290-19-6
Summenformel C9H8BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.06
MDL-Nummer MFCD20483545
InChI-Schlüssel QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 4-bromo-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetate, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-2-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 53429406
IUPAC-Name methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)CC1=C(F)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-2-fluorophenylacetate
Menge 250 mg
Formelmasse 247.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest