Learn More
Methyl4-brom-3-methylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449376 5 g 5 Gramm
11448810 1 g 1 Gramm
11459376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19078.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 148547-19-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148547-19-7
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00673014
InChI-Schlüssel GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromo-3-methylbenzoate, methyl 4-bromo-m-toluate, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-bromo-3-methyl-benzoate, 4-bromo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-5-methoxycarbonyl toluene, 3-methyl-4-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3970
PubChem CID 3294148
IUPAC-Name Methyl4-Brom-3-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Menge 5 g
Beilstein 6593534
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%