Learn More
Methyl-4-(Brommethyl)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444280
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11444280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10557.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2417-72-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate is used in the preparation of potential anti-HIV agents. It i s also used as a catalyst for rearrangement of benzylthiothiazoline derivatives in the preparation aldose reductase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl4-(Bromomethyl)benzoat wird bei der Herstellung potenzieller Anti-HIV-Wirkstoffe verwendet. Es wird auch als Katalysator für die Neuanordnung von Benzylthiothiazolin-Derivaten in der Zubereitung von Aldosis-Reduktase-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Schwach löslich in Wasser, sehr löslich in Ethanol und Äther, nicht löslich in halogenierten organischen Lösungsmitteln
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luftempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2417-72-3
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
MDL-Nummer MFCD00032453
InChI-Schlüssel NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256687
IUPAC-Name Methyl 4-(brommethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4- (bromomethyl)benzoate
Schmelzpunkt 53°C to 58°C
Siedepunkt 130°C to 135°C (2 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1867272
Synonym methyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid methyl ester, methyl4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, methyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid methyl ester, p-methoxycarbonyl benzyl bromide, methyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl bromide
Löslichkeitsinformationen Lowly soluble in water,highly soluble in ethanol and ether,not soluble in halogenated organic solvents
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 98%