Learn More
Methyl-4-chlor-3-methylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387896
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387896 10 g 10 Gramm
11377896 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13110.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91367-05-4
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00151838
InChI-Schlüssel QOTGNXMPQNGYDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester, pubchem3710, acmc-209r8w, 2-chloro-5-methoxycarbonyl toluene, methyl 4-chloranyl-3-methyl-benzoate, 4-chloro-m-toluic acid methyl ester, 4-chloro-3-methylbenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 7015786
IUPAC-Name Methyl4-Chlor-3-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Brechungsindex 1.537
Menge 10 g
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%