Learn More
Methyl 4'-Chlorobiphenyl-4-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478397 1 g 1 Gramm
15488397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51910.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89901-02-0
Summenformel C14H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.69
MDL-Nummer MFCD04117794
InChI-Schlüssel UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4-chlorophenyl benzoate, methyl 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, acmc-20akgj, amtda026, methylchlorobiphenylcarboxylate, methyl 4-chloro 1,1-biphenyl-4-carboxylate, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737630
IUPAC-Name Methyl4-(4-Chlorphenyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 246.69
Reinheit (%) 95%