Learn More
Methyl 4-Fluor-2-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439878
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63268.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 174403-69-1 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174403-69-1
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
MDL-Nummer MFCD06203790
InChI-Schlüssel ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
PubChem CID 2782181
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-2-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Farbe Farblos
Menge 5 g
Formelmasse 168.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit