Learn More
Methyl 4-Fluorosalicylat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047169
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11304795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17846.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-04-1
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD02093965
InChI-Schlüssel WPWUDDDJTIZBGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775386
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-2-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluorosalicylate
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 250 mg
Beilstein 2087920
Synonym methyl 4-fluorosalicylate, 4-fluoro-6-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-fluoro-2-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-, methyl ester, 4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem4089, acmc-209zkt, methyl4-fluorosalicylate, ksc493c7h, rarechem al bf 1428
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) ≥98%