Learn More
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492447 1000 g 1000 Gramm
11402457 250 g 250 Gramm
11412457 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14289.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.10 €
    128.65 € / 1000 Gramm
    Sparen 29.45 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Methyl-Hydroxybenzoat4 wird als Antimykotikum verwendet. Es wird auch als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetika verwendet. Es wirkt als Wachstumshemmnis für Schimmelpilze und in geringerem Maße Bakterien und als Mittel für ophthalmische Lösung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-76-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00002352
InChI-Schlüssel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
pH 5.8
Siedepunkt ∼280°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate