Learn More
Methyl-4-Hydroxybenzoat (Methylparaben), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Parahydroxybenzoate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3 |
| Formelmasse | 152.0473 |
| Reinheit (%) | >95% |