Learn More
Alfa Aesar™ Methyl4'-Hydroxybiphenyl-3-Carboxylat, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H51770.03
Additional Details : CAS : 192376-76-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15468217
  • 83.98 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
192376-76-4
228.247
ZWSVMMHYHQNTKA-UHFFFAOYSA-N
5097337
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)O
C14H12O3
MFCD06409246
methyl 3-4-hydroxyphenyl benzoate, methyl 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, 4-3-methoxycarbonylphenyl phenol, amtda024, acmc-1c4b1, 3'-methoxycarbonylbiphenyl-4-ol, 4-3-methoxycarbonyl phenyl phenol, 4'-hydroxy-3-methoxycarbonyl biphenyl, methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)benzoat
Spezifikation
Methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
192376-76-4
MFCD06409246
methyl 3-4-hydroxyphenyl benzoate, methyl 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester, 4-3-methoxycarbonylphenyl phenol, amtda024, acmc-1c4b1, 3'-methoxycarbonylbiphenyl-4-ol, 4-3-methoxycarbonyl phenyl phenol, 4'-hydroxy-3-methoxycarbonyl biphenyl, methyl 4'-hydroxybiphenyl-3-carboxylate
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)O
228.247
228.25
1g
C14H12O3
UN3077
ZWSVMMHYHQNTKA-UHFFFAOYSA-N
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)benzoat
5097337
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation