Learn More
Methyl-4-Hydroxyphenylacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470737 25 g 25 Gramm
11480737 100 g 100 Gramm
11490737 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22533.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14199-15-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002387
InChI-Schlüssel XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
IUPAC-Name Methyl-2-(4-Hydroxyphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Siedepunkt 163°C (5 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2087538
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%