Learn More
Methyl 4-Jod-2-Methoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443287 5 g 5 Gramm
15453287 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25529.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 148490-97-5 | C9H9IO3 | 292.072 g/mol
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukt bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148490-97-5
Summenformel C9H9IO3
Molekulargewicht (g/mol) 292.072
MDL-Nummer MFCD06797865
InChI-Schlüssel MCNOTXROWOGSGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid,4-iodo-2-methoxy-, methyl ester, 4-iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-iodo-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem4974, acmc-20adk9, methyl4-iodo-2-methoxybenzoate, methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 22619468
IUPAC-Name Methyl4-Iod-2-methoxybenzoat
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)I)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 292.07
Reinheit (%) ≥98%