Learn More
Methyl 4-Jod-2-Methoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zwischenprodukt bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht und Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 44°C to 46°C |
| Menge | 25 g |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 292.07 |
| Reinheit (%) | ≥98% |