Learn More
Methyl-4-iodsalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431040 25 g 25 Gramm
11421040 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25438.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18179-39-0 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18179-39-0
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD06797864
InChI-Schlüssel WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-iodosalicylate, 2-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodosalicylate, methyl 4-iodosalicyclate, acmc-1c81e, methyl2-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-4-iodo-benzoate
PubChem CID 11380407
IUPAC-Name Methyl 2-Hydroxy-4-Iodbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodosalicylate
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 98%