Learn More
Methyl-4-Methoxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020588
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434324
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12598.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-98-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00008437
InChI-Schlüssel DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
IUPAC-Name Methyl4-methoxybenzoat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Siedepunkt 244°C to 245°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Beilstein 2208571
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-methoxybenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 4-methoxybenzoate