Learn More
Methyl4-methyl-3-nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400898
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400898 5 g 5 Gramm
11410898 25 g 25 Gramm
11420898 100 g -
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11400898
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B25299.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl4-Methyl-3-Nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7356-11-8
MDL-Nummer MFCD00130054
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Summenformel C9H9NO4
Menge 5 g
Synonym methyl 3-nitro-4-methylbenzoate, 4-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-p-toluate, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem10934, acmc-1bfci, ksc497g4t, methyl4-methyl-3-nitrobenzoate, 4-methoxycarbonyl-2-nitrotoluene
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
InChI-Schlüssel YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl4-methyl-3-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
PubChem CID 81816
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 99%