Learn More
Methyl4-methyl-3-nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl4-Methyl-3-Nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl4-Methyl-3-Nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate |
| Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
| Summenformel | C23H14O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester; Methyl 3-nitro-p-toluate |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| InChI-Schlüssel | FGCOCPAQFSREBF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C3C=CC4=CC=CC5=C4C3=C(C=C5)C=C2 |
| IUPAC-Name | Phenyl(Pyren-1-yl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.36 |
| Mehr anzeigen |