Learn More
Methyl-4-methylsalicylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056051
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15402159 5 g 5 Gramm
15412159 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15402159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64793.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4670-56-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4670-56-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00020130
InChI-Schlüssel UITFCFWKYAOJEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylsalicylate, methyl-4-methylsalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, methyl ester, 4-methylsalicylic acid methyl ester, methyl-4-methyl salicylate, methyl m-cresotate, 2-hydroxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-4-methyl-benzoate, 2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl methylsalicylate
PubChem CID 78400
IUPAC-Name Methyl2-hydroxy-4-methylbenzoat
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-methylsalicylate
Schmelzpunkt 27°C to 28°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.147 g/mL
Siedepunkt 242°C (literature)
Brechungsindex 1.537
Menge 5 g
Beilstein 2690247
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt