Learn More
Methyl 4-Nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der biochemischen Charakterisierung von NfsA, der wichtigsten Nitroreduktase von Escherichia coli mit einer hohen Aminosäurensequenz-Homologie zu Frp, einer Flavin-Oxidoreduktase von Vibrio harveyi, genutzt.
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-nitrobenzoate |
| Schmelzpunkt | 95°C to 97°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1912198 |
| Formelmasse | 181.15 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.