Learn More
Methyl 4-Nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499753 500 g 500 Gramm
11489753 100 g 100 Gramm
11409763 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499753 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12928.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der biochemischen Charakterisierung von NfsA, der wichtigsten Nitroreduktase von Escherichia coli mit einer hohen Aminosäurensequenz-Homologie zu Frp, einer Flavin-Oxidoreduktase von Vibrio harveyi, genutzt.
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-50-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007350
InChI-Schlüssel YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
IUPAC-Name Methyl 4-Nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 500 g
Beilstein 1912198
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%