Learn More
Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948318 25 g
30945892 10 g
30940200 100 g
30934397 500 g
30940927 5 g
30935706 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948318 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1313525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 25333-24-8
Summenformel C11H12O3
MDL-Nummer MFCD00014906
Menge 25 g
SMILES O=C(OC)CCC(C1=CC=CC=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Reinheit (%) 98%