Learn More
Methyl 4-oxopentanoate, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-oxopentanoate |
| CAS | 624-45-3 |
| Summenformel | C6H10O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00017499 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CC(CCC(OC)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.14 |
| Reinheit (%) | 95% |