Learn More
Methyl-4-(Triphenylphosphonio)crotonatbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498810
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498810 5 g 5 Gramm
11498653 10 g 10 Gramm
11408663 50 g 50 Gramm
11418663 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10443.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2181-98-8 | C23H22BrO2P | 441.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-98-8
Summenformel C23H22BrO2P
Molekulargewicht (g/mol) 441.31
MDL-Nummer MFCD00031575
InChI-Schlüssel KSTXYAKHACCZSD-NWBUNABESA-M
Synonym methyl 4-triphenylphosphonio crotonate bromide, 4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphonium bromide, 2e-4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphanium bromide, 3-methoxycarbonyl-2-propenyl triphenylphosphonium bromide, 4-methoxy-4-oxo-2-butenyl triphenylphosphonium bromide, methyl 4-triphenylphosphonio crotonatebromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium bromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphonium bromide, z-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium,bromide, e-4-methoxy-4-oxidanylidene-but-2-enyl-triphenyl-phosphanium bromide
PubChem CID 6450201
IUPAC-Name [(2E)-4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl]triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].COC(=O)\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4- (triphenylphosphonio)crotonate bromide
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4173385
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 441.32
Reinheit (%) 98%