missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30783395
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783395 10 g
30772051 5 g
30766898 100 g
30781782 500 g
30768834 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30783395 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1185310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
CAS 16475-90-4
Summenformel C10H10O4
MDL-Nummer MFCD00040924
Menge 10 g
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.