Learn More
Methyl-5-amino-2-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498228 25 g 25 Gramm
15408238 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61671.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18595-12-5 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18595-12-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD08752568
InChI-Schlüssel JNPZKGOLYSCSEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15049977
IUPAC-Name Methyl-5-amino-2-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-amino-2-methylbenzoate
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Farbe Braun bis rot
Menge 25 g
Beilstein 2716876
Synonym 5-amino-2-methyl-benzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-amino-2-methyl-, methyl ester, benzoic acid, 5-amino-2-methyl-, methyl ester, 2-methyl-5-aminobenzoicacidmethylester, methyl 5-amino-o-toluate, methyl 2-methyl-5-aminobenzoate, methyl 3-amino-6-methylbenzoate, methyl 5-amino-2-methyl-benzoate
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest